Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Zubehör
Zur Verwendung mit dem digitalen Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk.
25.15 CHF - 148.52 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Zubehör für Digital Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle |
---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15446505
|
Thermo Scientific Chemicals
042628.KJ |
1 ft. | 5/Pckg. | Polystyrolfläschchen | N/A | ||||
15456505
|
Thermo Scientific Chemicals
042628.KM |
1 ft. | 25/Pckg. | Polystyrolfläschchen |
51.95 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11405280
|
Thermo Scientific Chemicals
044530.KM |
2 ft. | 25/Pckg. | Polystyrolfläschchen |
46.82 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11415280
|
Thermo Scientific Chemicals
044530.KN |
2 ft. | 100/Pckg. | Polystyrolfläschchen |
148.52 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15402007
|
Thermo Scientific Chemicals
044531.KT |
Jeweils | Vial Adapter | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Polystyrol-Fläschchen mit aufsteckbarer Polyethylen-Kappe; 1 Fuß lang x 0.5 Zoll Durchm.
- Polystyrol-Fläschchen mit aufsteckbarer Polyethylen-Kappe; 2 Fuß lang x 0.5 Zoll Durchm.
- Adapter für Fläschchen mit einer Länge von 2 Zoll und einem Durchmesser von 0.5 Zoll
Spezifikation
Zubehör für Digital Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle |
RUO – Nur für Forschungszwecke