Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
Marke:  Kautex™ 2000071083
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15991411
  • 237.00 CHF / 114 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Teil der Behälterserie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
750 ml
69 mm
Polyethylen hoher Dichte
114/Karton
Quadratisch
Behälter, Weithals
Braun
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
114
Nein
120 mm
Verschluss, Schaumstoffeinsatz