Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
Marke:  Kautex™ 2000073353
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921431
  • 192.00 CHF / 44 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Teil der Behälterserie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
69 mm
PVC
44/Karton
Quadratisch
Behälter, Weithals
Braun
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
44
Nein
187 mm
Verschluss, Schaumstoffeinsatz