missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC

Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.

Marke:  Kautex™ 2000070697

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15326985

  • 590.91 CHF / 972 Stück
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Teil der Behälterserie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

50 ml
23 mm
Polyvinylchlorid
972 Karton
Quadratisch
Behälter, Weithals
Braun
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
972
Nein
59 mm
Verschluss, Schaumstoffeinsatz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote