Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
Marke:  Kautex™ 2000073353
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10637701
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Teil der Behälterserie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
69 mm
PVC
44/Karton
Quadratisch
Behälter, Weithals
Braun
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
44
Nein
187 mm
Verschluss, Schaumstoffeinsatz