Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Graduierung
Weithals-Erlenmeyerkolben mit Graduierung und Schraubverschluss sind aus Polypropylen gefertigt.
Marke: BRAND™ 93170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gut ablesbar
- Mit Graduierungen
- Hals mit Normschliffbuchse (Kegelschliffstopfen, PE-LD: NS 34/35 Kat.- Nr. 1444 40, NS 45/40 Kat.- Nr. 1444 45.)
Spezifikation
50 ml | |
Weithals | |
Ja | |
NS 34/35 |
Polypropylen | |
Erlenmeyerkolben | |
Schraube |