Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Mit Bördelrand und Graduierung.
Marke: BRAND™ 92854
267.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Weiter Hals für ein einfaches Befüllen
- Gemäß DIN EN ISO 24450
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
Spezifikation
50 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Weit | |
Ja |
1000 ml | |
220 mm | |
10 | |
131 mm |