Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Mit Bördelrand und Graduierung.
Marke:  BRAND™ 92839
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419912
  • 159.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Weiter Hals für ein einfaches Befüllen
  • Gemäß DIN EN ISO 24450
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
Borosilikatglas 3.3
10
300 ml
156 mm
87 mm