Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Mit Bördelrand und Graduierung.
Marke:  BRAND™ 92817
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10141681
  • 127.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Weiter Hals für ein einfaches Befüllen
  • Gemäß DIN EN ISO 24450
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
Borosilikatglas 3.3
10
50 ml
85 mm
51 mm