Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Mit Bördelrand und Graduierung.
Marke: BRAND™ 92836
119.84 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Weiter Hals für ein einfaches Befüllen
- Gemäß DIN EN ISO 24450
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
Spezifikation
50 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 |
250 ml | |
140 mm | |
85 mm |