Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Beschreibung
Schützen Sie Boden-, Schlamm-, Wasser- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in den Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
- Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
- Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
- Größen von 125 bis 4.000 ml
- Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
- Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Zertifizierungsparameter | Keine |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Großer durchsichtiger Glasbehälter |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,4 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35,5 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Mehr anzeigen |