Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide Mouth Packer, Amber
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2500 mL
Beschreibung
- Braunes Kalknatronglas USP Typ III
- Ideal für die Lagerung von lichtempfindlichen Proben oder trockenen Pulvern
- Einfaches Entfernen des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2500 mL |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Weithals Packerflasche |
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussmaterial | Polypropylen |