Learn More
Brannan™ Wandthermometer, weiß
Die mischbare rote Alkoholfüllung ermöglicht einfache Messungen. Brannan™ Wandthermometer in weiß. Das Thermometer zeigt die Temperatur in °C und °F an und eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Marke:  Brannan™ 14/435/3
Artikelnummer. 13068623
  • 4.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führt Messungen mit einer mischbaren roten Alkoholfüllung durch.Brannan™ Wandthermometer, weiß.Zeigt sowohl Temperaturskalen in °C als auch °F an und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Wandthermometer aus Kunststoff mit schwarz aufgedruckter Temperaturskala auf weißem Formteil
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Zeigt Temperaturskalen sowohl in °C als auch in °F an
  • Gefüllt mit mischbarer roter Spiritusfüllung
  • Länge:  215 mm
Spezifikation
Spezifikation
295 x 85 x 0.5 mm
Hochschlagfeste Styrolform, Kerosin-gefülltes Glasröhrchen
22 g
120 °F
0 °F
0 bis 120 °F
±1,0 °C bei Umgebungstemperatur
250 mm
Roter Alkohol
Wandthermometer
50 °C
-20 °C
–20 bis 50 ° °C
1 °C/2 °F