Learn More
Wheaton™ Urea-Schraubverschlüsse, Weiß
Geeignet für die meisten Anwendungen, die Schraubhalsflaschen erfordern. Wheaton™ weiße Harnstoff-Schraubverschlüsse sind mit EPE gefüttert.
Marke:  Wheaton™ 300208
148.20 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14843592
  • 160.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optionen für mehrere Gewindegrößen
  • Ausgezeichnete Verschlussoption für Fläschchen und Fläschchen mit Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
Kappe
Weiß
Diagnostische Fläschchen mit Schraubverschluss
EPE
Harnstoff
1000/Packung