Learn More
Wheaton™ Urea-Schraubverschlüsse, Weiß
Geeignet für die meisten Anwendungen, die Schraubhalsflaschen erfordern. Wheaton™ weiße Harnstoff-Schraubverschlüsse sind mit EPE gefüttert.
Marke: Wheaton™ 300190
147.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Optionen für mehrere Gewindegrößen
- Ausgezeichnete Verschlussoption für Fläschchen und Fläschchen mit Schraubverschluss
Spezifikation
15,5 mm | |
Kappe | |
Weiß | |
Diagnostische Fläschchen mit Schraubverschluss |
EPE | |
Harnstoff | |
1000/Packung |