Learn More
Gosselin™ Weißer gerader Probenbehälter mit roter Kappe und Löffel
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
Marke: Gosselin™ TP35C-025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Steril | |
Rot | |
Weiß | |
Ohne Beschriftung | |
70/Beutel |
Ja | |
Gerade | |
60 mL | |
Schraubverschluss | |
Kappe mit weißem Löffel | |
700/Karton |