Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6659
52.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dank der Safe Flush Technologie sind diese Einmal-Handtücher, die schnell ausgegeben werden, ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Papierhandtücher herunterspülbar sein müssen
- Die in diesen Papierhandtüchern verwendete einzigartige AIRFLEX™
Spezifikation
Zusammengefaltete Handtücher | |
210 mm | |
215 mm | |
6.75 kg (14.85 lbs.) | |
Weiß | |
210 x 215 mm | |
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels | |
15 x 300 Blatt | |
Medium |
21,53 in. | |
8.5 in. | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Single-use | |
Zusammengefaltete Blätter | |
Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher | |
1-lagig |