Learn More
Brady™ Weiße RFID-Laboretiketten aus Polypropylen
UHF RFID-Etikett für die allgemeine Laborkennzeichnung auf konischen Oberflächen, Flaschen, großen Röhrchen und Mikrotiterplatten.
Marke:  Brady™ 309081
Artikelnummer. 17425993
  • 352.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Verwendung auf konischen Oberflächen, Flaschen, großen Röhrchen und Mikrotiterplatten in Laborumgebungen
  • Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
  • Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
  • Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft, 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Thermotransfer
RFID-Kennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborbeschriftung
1
-80 °C bis +70 °C
28,6 mm
26 mm
THT-UHF-7425-53X26-0.5
Weiß
Polypropylen
Unsteril
Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra ZT411 Etikettendrucker für die Industrie
500 Etiketten
0,26 mm
53 mm