Learn More
Mutexil™ Schutzhauben, gefaltet, Weiß
Click to view available options
Größe:
19 in.
20 in.
Beschreibung
- Polypropylene
- Disposable
- Bouffant style
- Pleated
- White
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzkappe |
Größe | 20 in. |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Menge | 1000/Packung |