Learn More
Fisherbrand™ Allzweckschalen aus weißem Kunststoff
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
Marke: Fisherbrand™ CSR-TW3
Beschreibung
- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich.
Spezifikation
570 x 540mm | |
570 mm | |
Universaltablett | |
Sichere Zurückhaltung von verschütteten Stoffen, Labortischschutz | |
Je 1 |
Weiß | |
Kunststoff | |
540 mm | |
Auskleidung | |
Rechteckig |