Learn More
3M™ Schutzanzüge, Weiß, SMS-Laminat mit blauem Aufsatz
Artikelnummer. 12932315
Click to view available options
Größe: 2XL
Die Serie Protective Coverall 4540 ist mit ihrer hochwertigen Dual-Material-Technologie und CE-Kategorie III, Typ 5/6-Schutz ideal für Anwendungen, bei denen sowohl hohe Schutzleistung als auch hoher Komfort gewünscht werden.
  • Die hochwertige Dual-Material-Technologie bietet sowohl schützende Leistung als auch Komfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
  • Weiches und leichtes, äußerst fusselarmes, laminiertes, mikroporöses Material
  • Die Rückseite besteht aus atmungsaktivem SMMMS-Material für eine verbesserte Luftzirkulation und eine geringere Wärmebelastung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste
  • Dreiteilige Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit kostenloser PSA
  • Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
  • Antistatisch behandelt
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 2XL
Material Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Gestrickt
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen, Bound
Schutzartklasse CE-Kategorie III, Typ 5/6 Schutz
Beschichtung Antistatisch
Rückenausführung Atmungsaktives SMMMS Material
Zertifizierung/Konformität CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Beschreibung Weißer polypropylen-/polyethylenbeschichteter Anzug, blauschwarzer SMMMS Polypropylenbereich, Reißverschluss mit Nylon-auf-Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 45 bis 49 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 34 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 53 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 114.3 to 124.46 cm
Größe (metrisch) Innennaht 86.36 cm
Größe (metrisch) Taille 134.62 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausbringung von Pestiziden, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Metallpolieren, leichte Gebäudereinigung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung, Farbspritzen, Pharmazeutik, allgemeine Industriereinigung, Verlegung von Isoliermaterial, allgemeine Handhabung von Pulver und Lebensmittelverarbeitung
Höhe (angloamerikanisch) 6 bis 6.33 ft.
Höhe (metrisch) 186 bis 194 cm