Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Thio-Bag™ Beutel für chlorinierte Wasserproben
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
53.00 CHF - 98.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Standard-Beutel Whirl-Pak Thio |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme gechlortes Wasser |
Enthält | Enthält eine 25 mg-Natriumthiosulfat-Pille. |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Dicke (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Dicke (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11767944
|
Nasco
B01040WA |
4 oz. | 18 x 7.6 cm (7 x 3 in) | 2,25 mil | 118 ml |
53.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11740334
|
Nasco
B01254WA |
18 oz. | 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 in.) | 2,50 mil | 532 mL | N/A | |||
Beschreibung
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
Unzerbrechliche, sterile Beutel zur Entnahme und Entchlorung von Wasser- und Abwasserproben für die bakteriologische Untersuchung gemäß EPA- und APHA-Anforderungen.
- Wirtschaftlich und einfach zu entsorgen
- 4 Unzen (118 ml)-Beutel enthält eine ungiftige, nicht nahrhafte Pille, die mit 10 mg Natriumthiosulfat imprägniert ist und hat eine 100 ml-Füllmarkierung
- 18 Unzen (532 ml)-Beutel enthält drei 10 mg-Natriumthiosulfat-Pillen und hat eine 300 ml-Füllmarkierung
Spezifikation
Standard-Beutel Whirl-Pak Thio | |
Enthält eine 25 mg-Natriumthiosulfat-Pille. | |
Steril | |
82 °C |
Probenahme gechlortes Wasser | |
Polyethylen | |
100/Pckg. |