Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Beutel
GREENER_CHOICE
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel
Marke:  Nasco B01392WA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16881590
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel
  • Entwickelt für die Prüfung von Arbeitsoberflächen und Geräten auf Salmonellen, Listerien und andere Krankheitserreger in Lebensmitteln
  • Der trockene „Speci-Sponge“ misst 1,5 × 3 × 0,63 in. (3,8 × 7,6 × 1,6 cm); nicht mit Bakterizid vorbehandelt
  • Fügen Sie einfach das Verdünnungsmittel hinzu, wischen Sie die Testoberfläche ab, und geben Sie den Schwamm wieder in den 18 Unzen (532 ml)-Beutel
  • Die in sich geschlossene Probe kann dann zur Analyse versendet werden
  • Der Schwamm wischt eine große Fläche ab; die pannensicheren Laschen des Beutels reduzieren Schäden an der Probe
  • Der weiße Beschriftungsbereich ermöglicht eine einfache Beschriftung und Identifizierung
Bestellinformation
Erhältlich mit oder ohne sterile Handschuhe.
Spezifikation
Spezifikation
Mit trockenem Schwamm und Handschuh
532 mL
0,038 mm
23 x 11,5 cm (9 x 4 in.)
23 cm
11,5 cm
18 oz.
Für Umweltoberflächen
1,50 mil
9 in.
4 in.