Learn More
DWK Life Sciences Konisch zulaufende Wheaton™ Gewebezerkleinerer mit PTFE-Pistillen
Konischer Gewebezerkleinerer mit PTFE-Stößel für Weichgewebe
167.00 CHF - 214.00 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) Stößel | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) Stößel | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10608085
|
DWK Life Sciences
358137 |
0,1 oz., 3 ml | 8.6 in. | 3,38 in. | 0.43 Zoll |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10240472
|
DWK Life Sciences
358141 |
0,16 oz., 5 ml | 8.6 in. | 3.6 in. | 0.51 Zoll |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11748939
|
DWK Life Sciences
358145 |
0,5 oz., 15 ml | 9.4 in. | 4,48 in. | 0.7 Zoll |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Der Edelstahlstab hat einen Durchmesser von 0.25 Zoll (6.3 mm) und ist lang genug, um in das Futter des Wheaton Überkopfrührers zu passen.
- PTFE-Stößel mit Edelstahlstab passend für elektrisch betriebene Homogenisatoren
- Homogenisiert Weichgewebe wie z. B. Gehirn
- Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Austauschbare Komponenten ersparen Ihnen die Suche nach passenden Teilen.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE |