Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub-Surface Grab Sampler™ I System
Zur bequemen Entnahme von Wasserproben unter der Oberfläche für die Prüfung auf Verschmutzung von Abflusskanälen, Booten oder Docks, ohne in das Wasser zu gehen. Hilfreich bei der Einhaltung von Verfahren, wie im US-amerikanischen EPA-Handbuch zur Überwachung von Industriewasserwasser beschrieben.
Marke: DWK Life Sciences 990250
904.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Im Lieferumfang sind zwei Edelstahlklammern und eine autoklavierbare 1.000 ml-Probenflasche aus Borosilikatglas mit PTFE-beschichteter Kappe enthalten.
Beschreibung
- Ein leichtes 1,8 m langes Aluminiumrohr und zwei verstellbare Klammern aus Edelstahl halten eine graduierte 1.000 ml-Probenflasche
- Das einfache Gerät am Ende des Röhrchens entfernt und ersetzt die Kappe, während die Flasche untergetaucht ist
- Hergestellt aus 0,75 in. (1,9 cm) quadratischen Aluminiumschläuchen mit goldfarbener Alodin-Oberfläche
- Die Flasche ist beständig gegen wiederholtes Autoklavieren und Kühlen
Spezifikation
System zur Probenahme unter der Oberfläche | |
PTFE | |
1.000 ml | |
EPA | |
72 in. | |
0,75 in. |
Zwei Edelstahlklammern und eine autoklavierbare 1.000 ml-Probenflasche aus Borosilikatglas mit PTFE-beschichteter Kappe | |
33,8 oz. | |
Goldenes Alodin | |
72 x 0,75 in. (183 x 2 cm) | |
183 cm | |
2 cm |