Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Columbia-Behälter für Deckgläser
Für Färbeanwendungen, zur Reinigung von Deckgläsern und zu ihrer Beschichtung mit Materialien wie Poly-Lysin oder Silan. Wheaton™ Columbia Gefäße für Deckgläser werden aus Kalknatronglas hergestellt.
Marke:  DWK Life Sciences W900180
42.54 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12472252
  • 50.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wenn die Kappe entfernt wird, können längere Schutzbezüge verwendet werden
  • Enthält einen 43–400 weißen Polypropylen-Schraubverschluss mit PTFE-beschichtetem Polyethylen-Einsatz
  • Fasst bis zu 4 Deckgläser 17–23 mm breit und bis zu 30 mm lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Rund
Färbebehälter
Inklusive Verschluss
Schraube
Kalknatronglas