Learn More
DWK Life Sciences Schnappverschlusskappen
Hergestellt aus Polyethylen
Marque:  DWK Life Sciences 242800
82.36 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12498882
  • 96.30 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Verschlussart: Schnappverschluss
  • Auskleidungsmaterial: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Naturfarben
LDPE
8 mm