Learn More
DWK Life Sciences Schnappverschlusskappen
Hergestellt aus Polyethylen
Marke:  DWK Life Sciences 242815
142.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12458892
  • 154.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verschlussart: Schnappverschluss
  • Auskleidungsmaterial: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Naturfarben
LDPE
15 mm