Learn More
DWK Life Sciences Schnappverschlusskappen
Hergestellt aus Polyethylen
Marke: DWK Life Sciences 242810
119.65 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verschlussart: Schnappverschluss
- Auskleidungsmaterial: TFE
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
Naturfarben | |
LDPE | |
12 mm |