Learn More
DWK Life Sciences Septen für Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
30 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
1,1 in.
Farbe:
Grau
Rot
Material:
PTFE-beschichtetes Butyl
PTFE-beschichtetes Silikon
Silikon
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grau |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
Material | PTFE-beschichtetes Silikon |
Menge | 1 Kartons |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Aluminiumdichtungen ohne Einlage |
Verschlussgröße | 13 mm |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |