Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Kappen mit Schraubgewinde
Die Schraubgewindeoberfläche macht Crimpwerkzeuge überflüssig
121.00 CHF
Spezifikation
Typ Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
15384695
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W224218
Weißes PTFE/transparentes blaues Silikon
121.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit CTC-Analysesystemen, die magnetische Verschlüsse erfordern
  • Auch kompatibel mit modernen Agilent, Perkin Elmer und Tekmar Autosamplern, die keinen Transport erfordern
Spezifikation
Spezifikation
Schraube