Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Große Lösungs- und Serumflaschen mit Sicherheitsbeschichtung
Artikelnummer. 12482571 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18.927 mL
Mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol.
  • Material: Borosilikatglas
  • Nicht autoklavierbar
  • Form: Rund
  • Für Gummistopfen Nr. 8
  • Lichtbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 640 oz., 18927 ml
Verschlussmaterial Gummi
Durchmesser (metrisch) 294 mm
Höhe (angloamerikanisch) 19,76 in.
Höhe (metrisch) 502 mm
Produkttyp Serumflasche
Kapazität (metrisch) 18.927 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 640 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 11,57 in.
Material Borosilikatglas