Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 85 mm-Kondensator
Zur Extraktion von Analyten
Marke:  DWK Life Sciences 415501
Artikelnummer. 12401571
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • 24-400 Gewinde für untere Schraube
  • 13-425 Gewinde für Seitenschraube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
3,34 in.
Borosilikatglas
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
85 mm
Kondensator