Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Reagenzflasche mit Sicherheitsbeschichtung
129.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
Beschreibung
Mit praktischem Beschriftungsfeld.
- Klares Borosilikatglas
- Montierte 33-430-Schraubverschlüsse
- Polypropylen-Kappe mit PTFE-Einlage
- Autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8,4 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 151 mm |
Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |