Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ PP-Dispensierdüse
Polypropylen-Düse und Glas-Senkkörper – Düse wird zum Abfüllen von Flüssigkeiten an den Pumpenschlauch angeschlossen
Marke: DWK Life Sciences 374328
49.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Glas-Senkkörper dient zum Sichern von Schläuchen beim Herausziehen aus einem Behälter
Spezifikation
8 mm | |
Polypropylen | |
Abgabedüse |
Autoklavierbar | |
Wheaton Peristaltikpumpen, Spenderpumpen und Schläuche |