Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
327.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
---|---|
Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
Autoklavierbar | Ja |
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,25 in |
Durchmesser (metrisch) Welle | 6.3 mm |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Material | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Material | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11397793
|
DWK Life Sciences
358054 |
55 ml (1.85 oz.) | Borosilikatglas | 266 mm |
549.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11387793
|
DWK Life Sciences
358044 |
0,5 oz., 15 ml | Borosilikatglas | 219 mm |
385.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11377793
|
DWK Life Sciences
358049 |
1,01 oz., 30 ml | Borosilikatglas | 266 mm |
456.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10060283
|
DWK Life Sciences
358039 |
0,33 oz., 10 ml | Borosilikatglas | 219 mm |
341.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10581142
|
DWK Life Sciences
358009 |
0,5 oz., 15 ml | Kunststoffbeschichtetes Glas | 219 mm |
384.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11501315
|
DWK Life Sciences
358011 |
1,01 oz., 30 ml | Kunststoffbeschichtetes Glas | 266 mm |
443.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11591305
|
DWK Life Sciences
358007 |
0,33 oz., 10 ml | Kunststoffbeschichtetes Glas | 219mm |
377.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11511315
|
DWK Life Sciences
358013 |
55 ml (1.85 oz.) | Kunststoffbeschichtetes Glas | 266 mm | N/A | ||||
10373143
|
DWK Life Sciences
358034 |
0,16 oz., 5 ml | Borosilikatglas | 219 mm |
333.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10092333
|
DWK Life Sciences
358029 |
0,06 oz., 2 ml | Borosilikatglas | 203 mm |
385.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11581305
|
DWK Life Sciences
358005 |
0,16 oz., 5 ml | Kunststoffbeschichtetes Glas | 219 mm |
366.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10530762
|
DWK Life Sciences
358003 |
0,06 oz., 2 ml | Kunststoffbeschichtetes Glas | 203 mm |
327.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
- Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Austauschbare Teile
- Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
- Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
- Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
0,004 bis 0,006 in. | |
Ja | |
6.3 mm | |
Vorbereitung von Gewebehomogenaten |
0,1 bis 0,15mm | |
0,25 in | |
Gewebemühle | |
PTFE |