Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
Marke:  DWK Life Sciences 228785
36.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10556525
  • 42.55 CHF / 35 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
  • Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
  • Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
  • Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
  • Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung und Transport von Probenfläschchen
40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei
Indexkarte
35 Karton
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör > Karteikarte; Für 40 Fläschchenordner