Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Einsatz mit begrenztem Volumen für Fläschchen mit Standardöffnung
Das ursprüngliche Design wird in den meisten Autosamplern verwendet
Marke:  DWK Life Sciences 225260
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12624803
  • 96.90 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 20 ml-Bördelverschluss
  • Borosilikatglas Typ I
  • Einsatz mit eingeschränktem Volumen
  • Verwendung mit 11 mm-E-Z Seals™ aus Aluminium
  • Für 12 x 32 mm-Fläschchen mit Standardöffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
0,10 mL
0,003 oz.
0,1 mL