Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Weithalsflaschen aus PP, naturfarben
Artikelnummer. 10683683
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,01 oz., 30 ml
125 ml (4.22 oz.)
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
8,45 oz., 250 ml
Verschlussgröße:
28 bis 410 mm
38 bis 410 mm
43 bis 410 mm
53 bis 410 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,29 Zoll
1,53 Zoll
2 Zoll
2,4 Zoll
2.8 in.
Höhe (angloamerikanisch):
2,51 in.
3,46 in.
3,85 Zoll
4,92 Zoll
6,45 in.
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material Polypropylen
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 125 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,92 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe