Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tropfflaschen aus LDPE mit Kappen mit Polyethylen-Einlage
110.54 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen: 60mL
Beschreibung
- Polyethylen niedriger Dichte, durchscheinende Farbe
- LDPE ist sehr flexibel und verfügt über eine hohe Stoßfestigkeit
- Der enge Hals ist ideal für Flüssigkeiten.
- Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2,03 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,03 oz. |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
Enthält | Kappe aus geschäumten Polyethylen |
Material | LDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 88 mm |
Produkttyp | Tropfflasche |