Learn More
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
7 mL
15 ml
30 ml
60 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Beschreibung
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
- Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
- Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 6 ml (0.2 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 6 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.2 oz. |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,66 in. |
Enthält | Längere kontrollierte Tropferspitze |
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 58 mm |