Learn More
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,1 oz., 3 ml
0,24 oz., 7 ml
0,51 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
2,03 oz., 60 ml
6 ml (0.2 oz.)
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
14 mm
17 mm
19 mm
25 mm
25 mm
32 mm
39 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.55 Zoll
0,66 in.
0,74 in.
1 in.
1,25 Zoll
1,53 Zoll
Beschreibung
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
- Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
- Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,1 oz., 3 ml |
Kapazität (metrisch) | 3 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.1 oz. |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.55 Zoll |
Enthält | Längere kontrollierte Tropferspitze |
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 49 mm |