Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
1136.22 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml, 0,51 oz.
30 ml, 1,01 oz.
3 ml, 0,1 oz.
6 ml, 0,2 oz.
7 ml, 0,24 oz.
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Beschreibung
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ul
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 15 ml, 0,51 oz. |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,51 oz. |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
Material | LDPE |
Menge | 1000/Karton |
Closure Included | Nein |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 66 mm |