Learn More
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml, 0,34 oz.
15 ml, 0,51 oz.
30 ml, 1,01 oz.
3 ml, 0,1 oz.
60 ml, 2,03 oz.
6 ml, 0,2 oz.
7 ml, 0,24 oz.
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml, 1,01 oz. |
Verschlussmaterial | Celluloseacetatpropionat |
Verschlussgröße | 20-410 mm, Stücke |
Durchmesser (metrisch) | 31 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,01 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,22 in. |