Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Wide-Mouth Bottles with Safety Coating, with Polyvinyl-Lined Caps
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 mL
500 mL
Beschreibung
- Transparente Flaschen aus Kalknatronglas Typ III mit PVC-Beschichtung
- Rückhaltung des Inhalts und der meisten Glasscherben für eine sicherere, einfachere Entsorgung
- Die inerte Beschichtung ist sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, Laugen und die meisten Lösungsmittel
- Unterstützung bei der Einhaltung der OSHA-Anforderungen für die sichere Handhabung und Entsorgung von toxischen oder schädlichen Substanzen
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 240 ml |
Kapazität (metrisch) | 240 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,9 in. |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Höhe (metrisch) | 92 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,6 in. |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |