Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Hergestellt aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Die Wheaton™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen sind kostengünstig und praktisch in zwei Packungen in Schrumpffolie verpackt. So lässt sich eine Kontamination wie bei gewellten Materialien aus herkömmlichen Verpackungen vermeiden.
Marke: DWK Life Sciences 224708
150.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kappen sind getrennt verpackt
- Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
6.5 dr. | |
Schraubverschluss |
23 mm | |
24.0 ml | |
Autoklavierbar | |
85 mm |