Learn More
DWK Life Sciences Verschlussöffner
Diese Bördelzangen werden für Aufreißdichtungen und für Aluminiumdichtungen verwendet
151.00 CHF - 785.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Klappdeckeldichtungen und Aluminiumdichtungen |
---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10628332
|
DWK Life Sciences
224357 |
30 mm-Klappdeckel | Handbetriebener Decapper |
785.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10044241
|
DWK Life Sciences
224372 |
13 mm-Klappdeckel | Decapper im Zangenstil |
151.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Klappdeckeldichtungen und Aluminiumdichtungen |