Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
Marke: DWK Life Sciences 348528
616.64 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht USP- und ASTM-Erfordernissen
- Schraubenkopf 38, 45 oder 51 mm
- Wanddicke 2,6 mm
- Flaschenmaterial aus Borosilikatglas
- Autoklavierbar
- Wiederverwendbar
Spezifikation
535 mm | |
110 mm |