Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
Marke:  DWK Life Sciences 348524
481.32 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12438952
  • 544.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht USP- und ASTM-Erfordernissen
  • Schraubenkopf 38, 45 oder 51 mm
  • Wanddicke 2,6 mm
  • Flaschenmaterial aus Borosilikatglas
  • Autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
355 mm
110 mm