Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Clear Kits
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke:  DWK Life Sciences W991017-CP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17982571
  • 1585.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sterilisierte, gebrauchsfertige Produkte
  • Verschiedene kombinierte und eigenständige sterile Komponenten – eine Lösung für jede Anwendung
  • Die Kombinationslösungen bieten gleiche Mengen an gebrauchsfertigen Komponenten für eine Reduzierung von Ausschussraten
  • Umfassendes Analysezertifikat über Herstellung und Rückverfolgbarkeit
  • USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test und USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use und USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • CompletePAK™ ModPAK Massenkonfigurationen
  • Gebrauchsfertig, termingerecht, Mindesthaltbarkeit von 3 Monaten ab Zeitpunkt der Lieferung
  • Die Zertifizierung 'Container Closure Integrity' (CCI) ist auf Anfrage erhältlich
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Bromobutyl, Glas
10 ml
104
OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen
20 mm
Durchsichtig
Steril
Fläschchen, Stopfen und Dichtung
Wheaton CompletePAK
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)